Tlačiť
3-Fluorobenzaldehyde 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
119330100 119330500 119332500
ACRO119330100EA 50.94 EUR
ACRO119330100 ACRO119330500 ACRO119332500
3-Fluorobenzaldehyde 98+%
3-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
Teplota varu: 66…68 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,17 g/cm³
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003348
Číslo CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
OSN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure