Tlačiť
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
271300050 271300250
ACRO271300050EA 90.25 EUR
ACRO271300050 ACRO271300250
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Teplota varu: 53 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,29 g/cm³
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010328
Číslo CAS: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %