Tlačiť
2-Fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13800.06 A13800.14 A13800.22 A13800.36
A13800.06EA 34.53 EUR
A13800.06 A13800.14 A13800.22 A13800.36
2-Fluorobenzaldehyde ≥97%
2-Fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 446-52-6 Molecular Formula: C7H5FO Formula Weight: 124.11 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Odourless Melting Point: -45° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 507155 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00003302
Vzorec: C₇H₅FO
Mw: 124.11
Teplota varu: 172…174 °C
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1.180
Teplota vzplanutia: 55 °C (131 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003302
Číslo CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
OSN: 1989
ADR: 3 III