Tlačiť
2-Fluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
119320250 119321000
ACRO119320250EA 76.91 EUR
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorobenzaldehyde 97%
2-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
Mw: 124.11
Teplota varu: 172…174 °C
Teplota tavenia: –44.5 °C
Hustota: 1.17 g/cm³
Teplota vzplanutia: 55
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003302
Číslo CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
OSN: 1989
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %