Tlačiť
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
271470050 271470250
ACRO271470050EA 79.82 EUR
ACRO271470050 ACRO271470250
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Mw: 142.1
Teplota varu: 65…66 °C (17 mmHg)
Teplota tavenia: 2…3 °C
Hustota: 1.29 g/cm³
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010326
Číslo CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
OSN: 1989
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %