Tlačiť
fluorbenzen 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylfluoride
A14384.0B A14384.30
A14384.0BEA 148.61 EUR
A14384.0B A14384.30
fluorbenzen 99
fluorbenzen
Purity: 99% CAS No.: 462-06-6 Molecular Formula: C6H5F Formula Weight: 96.10 Flash Point: -15°(-5°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Aromatic Melting Point: -42° Boiling Point: 84-85° Beilstein Reference: 1236623 Merck Reference: 14,4170 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000280
Vzorec: C₆H₅F
Mw: 96.1
Teplota varu: 84…85 °C
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1.025
Teplota vzplanutia: –15 °C (5 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000280
Číslo CAS: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
OSN: 2387
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04197