4-Chlorothiophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
B23838.14
B23838.22
B23838.14EA
36.34
EUR
B23838.14
B23838.22
4-Chlorothiophenol ≥97%
4-Chlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 106-54-7
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 605971
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00004847
Vzorec:
C₆H₅ClS Teplota varu: 205…207 °C Teplota tavenia: 48…52 °C Hustota: 1,224 g/cm³ (60 °C) Teplota vzplanutia: 81 °C (177 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004847 Číslo CAS: 106-54-7 EINECS: 203-408-9 OSN: 1759 ADR: 8,III |