4-Chlorothiophenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
154760050
154761000
154765000
ACRO154760050EA
39.39
EUR
ACRO154760050
ACRO154761000
ACRO154765000
4-Chlorothiophenol 98%
4-Chlorothiophenol
Vzorec:
C₆H₅ClS Teplota varu: 205 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 49…53 °C Hustota: 1,224 g/cm³ (60 °C) Teplota vzplanutia: 109 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004847 Číslo CAS: 106-54-7 EINECS: 203-408-9 OSN: 3261 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 53 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |