Tlačiť
2,5-Dichlorothiophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11434.03 A11434.06 A11434.14
A11434.03EA 28.32 EUR
A11434.03 A11434.06 A11434.14
2,5-Dichlorothiophenol ≥98%
2,5-Dichlorothiophenol
Purity: 98% CAS No.: 5858-18-4 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Odour: Unpleasant Melting Point: 22-25° Boiling Point: 112-116°/50mm Beilstein Reference: 2042866 MDL No.: MFCD00004831
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
Mw: 179.07
Teplota varu: 112…116 °C (50 mmHg)
Teplota tavenia: 22…25 °C
Hustota: 1.415 g/cm³ (30 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004831
Číslo CAS: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
OSN: 2810
ADR: 6.1 III