Tlačiť
2,4,6-Trichlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
T55301-50G T55301-250G
SIALT55301-50GEA 54.95 EUR
SIALT55301-50G SIALT55301-250G
2,4,6-Trichlorophenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₃O
Teplota varu: 244,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼66 °C
Hustota: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002172
Číslo CAS: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773