Tlačiť
2,4,6-Trichlorophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18469.0100 8.18469.1000
8.18469.0100EA 54.55 EUR
8.18469.0100 8.18469.1000
2,4,6-Trichlorophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₃O
Teplota varu: 244,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼66 °C
Hustota: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002172
Číslo CAS: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.43 g/l (20 °C)
Melting Point 65 - 68 °C
Molar Mass 197.44 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (20 °C)
Flash Point 99 °C
Density 1.675 g/cm3 (25 °C)