Tlačiť
4-chlorfenol for synthesis
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000
8.02254.0100EA 25.43 EUR
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000
4-chlorfenol for synthesis
4-chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Teplota varu: 220 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 41…44 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002318
Číslo CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.26 g/cm3 (45 °C)
Synonyms 4-Chloro-1-hydroxybenzene
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 4-(Cl)C6H4OH