Tlačiť
4-chlorfenol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15602.30 A15602.0B A15602.22
A15602.30EA 97.47 EUR
A15602.30 A15602.0B A15602.22
4-chlorfenol ≥99%
4-chlorfenol
Purity: 99% CAS No.: 106-48-9 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 217-220° Beilstein Reference: 507004 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002318
Vzorec: C₆H₅ClO
Teplota varu: 217…220 °C
Teplota tavenia: 39…43 °C
Hustota: 1,306
Teplota vzplanutia: 115 °C (239 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002318
Číslo CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2154