Tlačiť
4-chlorfenol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
181001000 181005000 181000025 181000051
ACRO181001000EA 39.67 EUR
ACRO181001000 ACRO181005000 ACRO181000025 ACRO181000051
4-chlorfenol 99+%
4-chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Teplota varu: 220 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 41…45 °C
Hustota: 1,26 g/cm³
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002318
Číslo CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %