Tlačiť
3-Chlorophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20321.0050 8.20321.0250
8.20321.0050EA 115.92 EUR
8.20321.0050 8.20321.0250
3-Chlorophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Chlorophenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Teplota varu: ∼214 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 31…34 °C
Hustota: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002256
Číslo CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 27.7 g/l (20 °C)
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 216.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (44 °C)
Flash Point 97 °C
Density 1.27 g/cm3 (45 °C)
pH 3.5 (27.7 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 3-(Cl)C6H4OH