Tlačiť
3-Chlorophenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
109810250 109811000 109810050 109810010
ACRO109810250EA 45.33 EUR
ACRO109810250 ACRO109811000 ACRO109810050 ACRO109810010
3-Chlorophenol 99%
3-Chlorophenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Teplota varu: 214 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 33…35 °C
Hustota: 1,218 g/cm³
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002256
Číslo CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm