Tlačiť
2-Chlorfenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02253.0100 8.02253.0500
8.02253.0100EA 34.93 EUR
8.02253.0100 8.02253.0500
2-Chlorfenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Mw: 128.56
Teplota varu: 175
Teplota tavenia: 9 °C
Hustota: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002159
Číslo CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
OSN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 28.5 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 174 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (50 °C)
Flash Point 63.9 °C
Refractive Index 1.5579 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials