Tlačiť
2-Chlorfenol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
A10311.30 A10311.0B A10311.0I
A10311.30EA 61.69 EUR
A10311.30 A10311.0B A10311.0I
2-Chlorfenol ≥99%
2-Chlorfenol
Purity: 99% CAS No.: 95-57-8 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Phenol-like Melting Point: 7-8° Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1905114 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2021 MDL No.: MFCD00002159
Vzorec: C₆H₅ClO
Mw: 128.56
Teplota varu: 175…176 °C
Teplota tavenia: 7…8 °C
Hustota: 1.260
Teplota vzplanutia: 63 °C (145 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002159
Číslo CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
OSN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173