Tlačiť
2,5-Dichlorophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24787.14 B24787.22 B24787.36
B24787.14EA 33.89 EUR
B24787.14 B24787.22 B24787.36
2,5-Dichlorophenol ≥98%
2,5-Dichlorophenol
Purity: 98% CAS No.: 583-78-8 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Odour: Phenol-like Melting Point: 55-58° Boiling Point: 211° Beilstein Reference: 1907692 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002174
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
Mw: 163
Teplota varu: 211 °C
Teplota tavenia: 55…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002174
Číslo CAS: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
OSN: 2020
ADR: 6.1 III