Tlačiť
2,5-Dichlorophenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
113580500 113582500 113580010
ACRO113580500EA 47.33 EUR
ACRO113580500 ACRO113582500 ACRO113580010
2,5-Dichlorophenol 98%
2,5-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
Mw: 163
Teplota varu: 211 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 54…58 °C
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002174
Číslo CAS: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
OSN: 2020
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)