Tlačiť
2,6-Dichlorophenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113590010 113590250 113591000
ACRO113590010EA 532.69 EUR
ACRO113590010 ACRO113590250 ACRO113591000
2,6-Dichlorophenol 99%
2,6-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
Teplota varu: ∼219 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 65…68 °C
Hustota: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002176
Číslo CAS: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
OSN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥98.5 %