Tlačiť
3,4-Dichlorophenol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12256.14 A12256.22
A12256.14EA 107.5 EUR
A12256.14 A12256.22
3,4-Dichlorophenol ≥99%
3,4-Dichlorophenol
Purity: 99% CAS No.: 95-77-2 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Odour: Phenol-like Melting Point: 64-68° Boiling Point: 252-255° Beilstein Reference: 1907693 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002258
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
Teplota varu: 252…255 °C
Teplota tavenia: 64…68 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002258
Číslo CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
OSN: 2020
ADR: 6.1,III