Tlačiť
4-Chloroanisole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
170151000 170150250
ACRO170151000EA 188.93 EUR
ACRO170151000 ACRO170150250
4-Chloroanisole 99%
4-Chloroanisole
Vzorec: C₇H₇ClO
Teplota varu: 198…202 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000616
Číslo CAS: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)