2,5-Dichloroanisole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1,4-Dichloro-2-methoxybenzene
L13497.06
L13497.14
L13497.06EA
52.15
EUR
L13497.06
L13497.14
2,5-Dichloroanisole ≥98%
2,5-Dichloroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 1984-58-3
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Refractive Index: 1.5630
Boiling Point: 128-132°/3.5mm
MDL No.: MFCD00061123
Vzorec:
C₇H₆Cl₂O Teplota varu: 128…132 °C (3,5 mmHg) Teplota tavenia: 24 °C Hustota: 1,330 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061123 Číslo CAS: 1984-58-3 EINECS: 217-852-6 |