Tlačiť
2,4-Dichloroanisole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B20042.06 B20042.14 B20042.22
B20042.06EA 54.15 EUR
B20042.06 B20042.14 B20042.22
2,4-Dichloroanisole ≥99%
2,4-Dichloroanisole
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Teplota varu: 125 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 24…27 °C
Hustota: 1,288
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044772
Číslo CAS: 553-82-2
EINECS: 209-051-5