Tlačiť
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22773.18 B22773.22 B22773.30
B22773.18EA 52.87 EUR
B22773.18 B22773.22 B22773.30
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene tech. 90%, Technical Grade
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Purity: 90% CAS No.: 610-40-2 Molecular Formula: C6H3ClN2O4 Formula Weight: 202.55 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5870 Melting Point: ca 20-25° Boiling Point: 14-16°/4mm Beilstein Reference: 521564 UN No.: 1577 MDL No.: MFCD00007212
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
Mw: 202.55
Teplota varu: 14…16 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: ∼20…25 °C
Hustota: 1.687
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007212
Číslo CAS: 610-40-2
EINECS: 210-223-7
OSN: 1577
ADR: 6.1 II