2-Chloro-1,3-dinitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L04593.03
L04593.06
L04593.03EA
75.71
EUR
L04593.03
L04593.06
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene ≥98%
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 606-21-3
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Melting Point: 83-88°
Boiling Point: 315°
Merck Reference: 14,2137
UN No.: 3441
MDL No.: MFCD00014689
Vzorec:
C₆H₃ClN₂O₄ Mw: 202.55 Teplota varu: 315 °C Teplota tavenia: 83…88 °C Hustota: 1.687 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014689 Číslo CAS: 606-21-3 EINECS: 210-107-6 OSN: 3441 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02156 |