1-Chlor-2,4-dinitrobenzen ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13774.0E
A13774.22
A13774.36
A13774.0EEA
437.41
EUR
A13774.0E
A13774.22
A13774.36
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen ≥98%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 97-00-7
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Flash Point: 186°(366°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 613161
Merck Reference: 14,2136
UN No.: 3441
MDL No.: MFCD00007075
Vzorec:
C₆H₃ClN₂O₄ Mw: 202.55 Teplota varu: 314…316 °C Teplota tavenia: 48…52 °C Hustota: 1.700 Teplota vzplanutia: 186 °C (366 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007075 Číslo CAS: 97-00-7 EINECS: 202-551-4 OSN: 3441 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02155 |