Tlačiť
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
160511000 160515000 160510025
ACRO160511000EA 54.55 EUR
ACRO160511000 ACRO160515000 ACRO160510025
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 99%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
Teplota varu: 315 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 48…53 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007075
Číslo CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
OSN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02155