1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
L06652.06
L06652.14
L06652.06EA
64.09
EUR
L06652.06
L06652.14
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene ≥97%
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 3698-83-7
Molecular Formula: C6H2Cl2N2O4
Formula Weight: 237.00
Melting Point: 98-103°
Beilstein Reference: 1685438
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024186
Vzorec:
C₆H₂Cl₂N₂O₄ Mw: 237 Teplota varu: 135…155 °C (0.5 mmHg) Teplota tavenia: 98…103 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00024186 Číslo CAS: 3698-83-7 EINECS: 223-027-1 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |