Tlačiť
1-Chlor-4-nitrobenzen 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloronitrobenzene
109630010 109630050 109631000
ACRO109630010EA 128.76 EUR
ACRO109630010 ACRO109630050 ACRO109631000
1-Chlor-4-nitrobenzen 99%
1-Chlor-4-nitrobenzen
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Mw: 157.56
Teplota varu: 239
Teplota tavenia: 81…84 °C
Hustota: 1.298 g/cm³
Teplota vzplanutia: 127
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007285
Číslo CAS: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
OSN: 1578
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02170
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)