1-chlor-2-nitrobenzen ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
A15403.0B
A15403.0I
A15403.30
A15403.0BEA
84.64
EUR
A15403.0B
A15403.0I
A15403.30
1-chlor-2-nitrobenzen ≥99%
1-chlor-2-nitrobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 88-73-3
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 126°(258°F)
Melting Point: 31-34°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 509273
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007061
Vzorec:
C₆H₄ClNO₂ Teplota varu: 245…246 °C Teplota tavenia: 31…34 °C Hustota: 1,348 Teplota vzplanutia: 126 °C (258 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007061 Číslo CAS: 88-73-3 EINECS: 201-854-9 OSN: 1578 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2151 |