Tlačiť
1-chlor-2-nitrobenzen 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
109620010 109621000
ACRO109620010EA 93.06 EUR
ACRO109620010 ACRO109621000
1-chlor-2-nitrobenzen 99+%
1-chlor-2-nitrobenzen
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Teplota varu: 246 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 32…34 °C
Hustota: 1,348 g/cm³
Teplota vzplanutia: 124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007061
Číslo CAS: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
OSN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 34 °C
GC ≥99.0 %