Tlačiť
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11896.0E A11896.22 A11896.36
A11896.0EEA 268.75 EUR
A11896.0E A11896.22 A11896.36
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene ≥98%
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 89-61-2 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Flash Point: 125°(257°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 266-269° Beilstein Reference: 778109 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007074
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Teplota varu: 266…269 °C
Teplota tavenia: 53…57 °C
Hustota: 1,6
Teplota vzplanutia: 125 °C (257 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007074
Číslo CAS: 89-61-2
EINECS: 201-923-3
OSN: 3077
ADR: 9,III