2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L18371.06
L18371.03
L18371.06EA
330.53
EUR
L18371.06
L18371.03
2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline ≥98%
2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 41200-96-8
Molecular Formula: C9H11Cl2NO
Formula Weight: 220.11
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 110-112°/0.2mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00974411
Vzorec:
C₉H₁₁Cl₂NO Teplota varu: 110…112 °C (0,2 mmHg) Teplota tavenia: 40…44 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00974411 Číslo CAS: 41200-96-8 EINECS: 255-258-9 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |