4-Chloro-2-nitroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18143.0B
A18143.0I
A18143.30
A18143.0BEA
583.63
EUR
A18143.0B
A18143.0I
A18143.30
4-Chloro-2-nitroaniline ≥98%
4-Chloro-2-nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 89-63-4
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Flash Point: 191°(375°F)
Odour: Weak, characteristic
Beilstein Reference: 512436
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007836
Vzorec:
C₆H₅ClN₂O₂ Teplota tavenia: 114…118 °C Hustota: 1,37 Teplota vzplanutia: 191 °C (375 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007836 Číslo CAS: 89-63-4 EINECS: 201-925-4 OSN: 2237 ADR: 6.1,III |