Tlačiť
5-Chloro-2-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
246950500 246950050
ACRO246950500EA 175.69 EUR
ACRO246950500 ACRO246950050
5-Chloro-2-nitroaniline 97%
5-Chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Teplota varu: 323 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 126…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007776
Číslo CAS: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
OSN: 2237
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to golden to khaki to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
GC ≥96.0 %