2-Chloro-5-nitroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15102.22
A15102.36
A15102.22EA
37.87
EUR
A15102.22
A15102.36
2-Chloro-5-nitroaniline ≥98%
2-Chloro-5-nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 6283-25-6
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Flash Point: 191°(375°F)
Odour: Weak, characteristic
Beilstein Reference: 2208878
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007668
Vzorec:
C₆H₅ClN₂O₂ Teplota tavenia: 117…121 °C Teplota vzplanutia: 191 °C (375 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007668 Číslo CAS: 6283-25-6 EINECS: 228-498-7 OSN: 2237 ADR: 6.1,III |