Tlačiť
2-Chloro-4-nitroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16586.0B A16586.0I A16586.30
A16586.0BEA 176.49 EUR
A16586.0B A16586.0I A16586.30
2-Chloro-4-nitroaniline ≥98%
2-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 121-87-9 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 193°(379°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 320° dec. Beilstein Reference: 638657 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007665
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Teplota varu: 320 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 106…109 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 193 °C (379 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007665
Číslo CAS: 121-87-9
EINECS: 204-502-2
OSN: 2237
ADR: 6.1,III