Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2,6-Dichloro-4-nitroaniline
B24283.14
B24283.22
B24283.36
B24283.14EA
30.57
EUR
B24283.14
B24283.22
B24283.36
Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 95%
Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline)
Purity: 95%
CAS No.: 99-30-9
Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2
Formula Weight: 207.02
Odour: Recognizable
Melting Point: 185-192°
Boiling Point: 130°/2mm
Beilstein Reference: 1459581
MDL No.: MFCD00007677
Vzorec:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Teplota varu: 130 °C (2 mmHg) Teplota tavenia: 185…192 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007677 Číslo CAS: 99-30-9 EINECS: 202-746-4 OSN: 2237 ADR: 6.1,III |