Tlačiť
4-Chliranilin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108590010 108590050 108591000 108595000
ACRO108590010EA 136.59 EUR
ACRO108590010 ACRO108590050 ACRO108591000 ACRO108595000
4-Chliranilin 98%
4-Chliranilin
Vzorec: C₆H₆ClN
Mw: 127.57
Teplota varu: 232 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 68…72 °C
Teplota vzplanutia: >188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007835
Číslo CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
OSN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown to purple Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %