Tlačiť
2,4-Dichloroaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 327.72 EUR
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dichloroaniline 98%
2,4-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Teplota varu: 242 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 59…63 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007661
Číslo CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
OSN: 3442
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %