2,4,6-Trichloroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19044.14
A19044.22
A19044.14EA
43.72
EUR
A19044.14
A19044.22
2,4,6-Trichloroaniline ≥98%
2,4,6-Trichloroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 634-93-5
Molecular Formula: C6H4Cl3N
Formula Weight: 196.46
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 262°
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007663
Vzorec:
C₆H₄Cl₃N Mw: 196.46 Teplota varu: 262 °C Teplota tavenia: 75…79 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007663 Číslo CAS: 634-93-5 EINECS: 211-219-8 OSN: 2018 ADR: 6.1 II |