2,4,5-Trichloroaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21113.18
B21113.30
B21113.18EA
27.68
EUR
B21113.18
B21113.30
2,4,5-Trichloroaniline ≥97%
2,4,5-Trichloroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 636-30-6
Molecular Formula: C6H4Cl3N
Formula Weight: 196.46
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 879091
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007662
Vzorec:
C₆H₄Cl₃N Teplota varu: 269…270 °C Teplota tavenia: 92…95 °C Teplota vzplanutia: 175 °C (347 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007662 Číslo CAS: 636-30-6 EINECS: 211-254-9 OSN: 2018 ADR: 6.1,II |