Tlačiť
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-iodonitrobenzene
A19340.03 A19340.06 A19340.14
A19340.03EA 36.9 EUR
A19340.03 A19340.06 A19340.14
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene ≥98%
2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 41252-96-4 Molecular Formula: C6H3ClINO2 Formula Weight: 283.45 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 2502411
Vzorec: C₆H₃ClINO₂
Mw: 283.45
Teplota tavenia: 97…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024589
Číslo CAS: 41252-96-4
EINECS: 255-278-8