Tlačiť
1-Chloro-4-iodobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
146480250 146481000
ACRO146480250EA 64.18 EUR
ACRO146480250 ACRO146481000
1-Chloro-4-iodobenzene 99%
1-Chloro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄ClI
Teplota varu: 226 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 52…55 °C
Hustota: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001053
Číslo CAS: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm