3-Chlor-4-fluorfenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14382.06
A14382.14
A14382.06EA
37.06
EUR
A14382.06
A14382.14
3-Chlor-4-fluorfenol ≥97%
3-Chlor-4-fluorfenol
Purity: 97%
CAS No.: 2613-23-2
Molecular Formula: C6H4ClFO
Formula Weight: 146.55
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 103-104°/11mm
Beilstein Reference: 3236443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002257
Vzorec:
C₆H₄ClFO Teplota varu: 103…104 °C (11 mmHg) Teplota tavenia: 38…43 °C Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002257 Číslo CAS: 2613-23-2 EINECS: 220-042-5 OSN: 3261 ADR: 8,III |