Tlačiť
3-Chloro-4-fluoroaniline for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18752.0025 8.18752.0100
8.18752.0025EA 88.12 EUR
8.18752.0025 8.18752.0100
3-Chloro-4-fluoroaniline for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Mw: 145.56
Teplota varu: 230
Teplota tavenia: 41…44 °C
Hustota: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007767
Číslo CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 145.56 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Density 1.59 g/cm3
pH 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)