3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11858.14
A11858.22
A11858.36
A11858.14EA
36.05
EUR
A11858.14
A11858.22
A11858.36
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 367-21-5
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 149°(300°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 227-230°
Beilstein Reference: 1562786
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007767
Vzorec:
C₆H₅ClFN Mw: 145.56 Teplota varu: 227…230 °C Teplota tavenia: 44…47 °C Hustota: 1.420 Teplota vzplanutia: 149 °C (300 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007767 Číslo CAS: 367-21-5 EINECS: 206-682-8 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |