Tlačiť
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
211530250 211531000
ACRO211530250EA 39.05 EUR
ACRO211530250 ACRO211531000
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Mw: 145.56
Teplota varu: 230
Teplota tavenia: 42…47 °C
Teplota vzplanutia: 149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007767
Číslo CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %